Imprimer
Sodium acétate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Acetic acid sodium salt
05848.2000 05848.3000 05848.5020
KRAF05848.2000EA 0 EUR
KRAF05848.2000 KRAF05848.3000 KRAF05848.5020
Sodium acétate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711