Imprimer
Sodium acétate 15% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Acetic acid sodium salt
20119.2000 20119.3000 20119.5000
KRAF20119.2000EA 0 EUR
KRAF20119.2000 KRAF20119.3000 KRAF20119.5000
Sodium acétate 15% en solution aqueuse, très pur
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711