Imprimer
N-Phényl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminodiphenylamine, N-(4-Aminophenyl)aniline
P0203-500G P0203-25G
TCIAP0203-500GEA 67.1 EUR
TCIAP0203-500G TCIAP0203-25G
N-Phényl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Phényl-p-phénylènediamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 354°C
Point de fusion: 72…75 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00007850
Numéro CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de1156bf3b20cf706f4a6af0170d5e0e56d2122&vid=5de1156bf3b20cf706f4a6af0170d5e0e56d2122&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C