4,4'-TDE ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, p,p'-TDE, 4,4'-DDD, p,p'-DDD, TDE
B0132-5G
B0132-1G
TCIAB0132-5GEA
71.5
EUR
TCIAB0132-5G
TCIAB0132-1G
4,4'-TDE ≥98.0% (par GC)
4,4'-TDE
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₄ Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa) Point de fusion: 111 °C Densité: 1,476 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000851 Numéro CAS: 72-54-8 EINECS: 200-783-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03061 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |