Imprimer
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
B3799-5G B3799-25G
TCIAB3799-5GEA 41.8 EUR
TCIAB3799-5G TCIAB3799-25G
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Numéro MDL: MFCD00203478
Numéro CAS: 175278-17-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&vid=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %