Imprimer
5-Bromoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4068-1G D4068-5G
TCIAD4068-1GEA 27.5 EUR
TCIAD4068-1G TCIAD4068-5G
5-Bromoisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
5-Bromoisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00078709
Numéro CAS: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&vid=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C