3-Amino-2-cyclohexène-1-one, (max. 5% H₂O) 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A11474.06
A11474.14
A11474.06EA
25.1
EUR
A11474.06
A11474.14
3-Amino-2-cyclohexène-1-one, (max. 5% H₂O) 98% (poids sec)
3-Amino-2-cyclohexène-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 5220-49-5
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.15
Melting Point: 128-133°(dried)
Beilstein Reference: 471354
Formule:
C₆H₉NO Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa) Point de fusion: 128…133 °C (anhydr.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013783 Numéro CAS: 5220-49-5 EINECS: 226-014-9 |