Imprimer
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2630-5G C2630-25G
TCIAC2630-5GEA 39.6 EUR
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211.07 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: 28
Densité: 1.548
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00051520
Numéro CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&vid=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %