Imprimer
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-p-anisic acid
C2550-25G C2550-5G
TCIAC2550-25GEA 387 EUR
TCIAC2550-25G TCIAC2550-5G
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00016512
Numéro CAS: 37908-96-6
EINECS: 253-708-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19295e4b1b73c9fb99f07b14f4dbf87e43a15f99&vid=19295e4b1b73c9fb99f07b14f4dbf87e43a15f99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C