Acide trans-p-Coumarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C0393-25G
C0393-500G
C0393-100G
TCIAC0393-25GEA
38.5
EUR
TCIAC0393-25G
TCIAC0393-500G
TCIAC0393-100G
Acide trans-p-Coumarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide trans-p-Coumarique
Formule:
C₉H₈O₃ Point de fusion: 214°C |
Numéro MDL:
MFCD00004399 Numéro CAS: 501-98-4 EINECS: 231-000-0 Merck Index: 14,02560 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |