Imprimer
Acide 5-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2509-5G C2509-25G
TCIAC2509-5GEA 35.2 EUR
TCIAC2509-5G TCIAC2509-25G
Acide 5-chloro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chloro-2-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₂
Numéro MDL: MFCD00045842
Numéro CAS: 7499-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2655ca79d4997562b0f2cdfb6438411dbba110e2&vid=2655ca79d4997562b0f2cdfb6438411dbba110e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C