Imprimer
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P1798-25G P1798-500G P1798-100G
TCIAP1798-25GEA 20.9 EUR
TCIAP1798-25G TCIAP1798-500G TCIAP1798-100G
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 80°C
Densité: ~ 1,767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&vid=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +25.0 deg (C=10, H2O)
Water 22.0 to 26.0 %