Acide 2-fluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
F0813-5G
F0813-1G
TCIAF0813-5GEA
176
EUR
TCIAF0813-5G
TCIAF0813-1G
Acide 2-fluoro-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-fluoro-p-toluique
Formule:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03092906 Numéro CAS: 7697-23-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |