Imprimer
Thymol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
M0410-25G M0410-500G
TCIAM0410-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0410-25G TCIAM0410-500G
Thymol ≥99.0% (par GC)
Thymol
Formule: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002309
Numéro CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&vid=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency