Imprimer
2-Bromo-3-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3860-5G B3860-25G
TCIAB3860-5GEA 53.9 EUR
TCIAB3860-5G TCIAB3860-25G
2-Bromo-3-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Numéro MDL: MFCD04039344
Numéro CAS: 96424-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c470ed556038116ee9fae861b812922b0d7efa1d&vid=c470ed556038116ee9fae861b812922b0d7efa1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C