Imprimer
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 57.2 EUR
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 104…105 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.15
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045172
Numéro CAS: 37074-39-8