Imprimer
N-Hydroxyurethane ≥85.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H0618-1G H0618-5G
TCIAH0618-1GEA 36.3 EUR
TCIAH0618-1G TCIAH0618-5G
N-Hydroxyurethane ≥85.0% (par GC, azote total)
N-Hydroxyurethane
Formule: C₃H₇NO₃
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00002108
Numéro CAS: 589-41-3
EINECS: 209-648-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69059ca8addca7a36f38a2490e9a3124fafb059&vid=c69059ca8addca7a36f38a2490e9a3124fafb059&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 %