Imprimer
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L15407.06 L15407.14
L15407.06EA 82.2 EUR
L15407.06 L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97% CAS No.: 216144-18-2 Molecular Formula: C12H14BrNO Formula Weight: 268.16 Melting Point: 120-122° Beilstein Reference: 8549816 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01075690
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075690
Numéro CAS: 216144-18-2
ONU: 3261
ADR: 8,III