Imprimer
2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1228-25G T1228-5G
TCIAT1228-25GEA 121 EUR
TCIAT1228-25G TCIAT1228-5G
2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-(p-Tolyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00006281
Numéro CAS: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&vid=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %