Imprimer
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26574.14 H26574.06
H26574.14EA 164 EUR
H26574.14 H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4467-06-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.617 Boiling Point: 170-180/20mm MDL No.: MFCD00006281
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 170…180 °C (20 mmHg)
Densité: 0.99
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006281
Numéro CAS: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8