Cerium (III) perchlorate hexahydrate, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
11654.18
11654.30
11654.18EA
67.4
EUR
11654.18
11654.30
Cerium (III) perchlorate hexahydrate, qualité Réactif
Cerium (III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 14017-47-1
Molecular Formula: Ce(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 546.56 (438.47anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150205
Formule:
CeCl₃O₁₂·6H₂O MW: 546.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150205 Numéro CAS: 14017-47-1 EINECS: 237-836-2 ONU: 1481 ADR: 5.1 II |