Imprimer
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Di-tert-butyl-5-methylbenzene
D3414-25G D3414-5G
TCIAD3414-25GEA 73.7 EUR
TCIAD3414-25G TCIAD3414-5G
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98.0% (par GC)
1,3-Di-tert-butyltoluene
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204.36 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00026300
Numéro CAS: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983f5e2127f6f27de4dec1d9fc4779dce0bfb848&vid=983f5e2127f6f27de4dec1d9fc4779dce0bfb848&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency