Imprimer
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1682-25G P1682-5G
TCIAP1682-25GEA 191 EUR
TCIAP1682-25G TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)
1-Phenyl-1-butanol
Formule: C₁₀H₁₄O
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 16°C
Numéro MDL: MFCD00066173
Numéro CAS: 614-14-2
EINECS: 210-368-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&vid=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %