Imprimer
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
292559-1G 292559-5G
292559-1GEA 104 EUR
292559-1G 292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152.1904 g/mol
Point d'ébullition: 110...120 °C/30 mmHg (lit.)                      
Densité: 1,036 g/ml (25 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00010749
Numéro CAS: 38064-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&vid=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥98.5 %