Imprimer
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H32106.03 H32106.06
H32106.03EA 62.1 EUR
H32106.03 H32106.06
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
6-Bromoanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 20776-48-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 MDL No.: MFCD03618455
Formule: C₇H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618455
Numéro CAS: 20776-48-1