Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0988-10G M0988-25G
TCIAM0988-10GEA 72.6 EUR
TCIAM0988-10G TCIAM0988-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Formule: C₇H₆F₆O₂
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00040105
Numéro CAS: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb1bbf978c7ffa28b2cc3db89f4b0db2b84e8443&vid=23cbef8f591a88d6ae3436301e3e0f9e063f68e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %