1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B21447.06
B21447.14
B21447.06EA
57.9
EUR
B21447.06
B21447.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilisé
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Formule:
C₇H₆F₆O₂ Point d'ébullition: 99 °C Densité: 1,302 Point d'éclair: 14 °C (57 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040105 Numéro CAS: 3063-94-3 EINECS: 221-309-9 ADR: 3,II |