Imprimer
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
338930250 338931000
ACRO338930250EA 53.3 EUR
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274196
Numéro CAS: 17857-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %