Kaempferol
Fournisseur: Cayman Chemical
11852-25
11852-50
11852-100
CAYM11852-25EA
76.2
EUR
CAYM11852-25
CAYM11852-50
CAYM11852-100
Kaempferol
Kaempferol
Formule:
C₁₅H₁₀O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00016938 Numéro CAS: 520-18-3 EINECS: 208-287-6 |