Imprimer
Triméthylamine 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
388371000 388378000
388371000.EA 89.7 EUR
388371000. 388378000.
Triméthylamine 1 M dans le THF, AcroSeal®
Triméthylamine
Formule: C₃H₉N
Densité: 0,85 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008327
Numéro CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA