Imprimer
6-Amino-2,4-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0962-25G A0962-5G
TCIAA0962-25GEA 446 EUR
TCIAA0962-25G TCIAA0962-5G
6-Amino-2,4-xylenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-2,4-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00007691
Numéro CAS: 41458-65-5
EINECS: 255-380-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0c9a186d1ed171b068c07da84fef15a4fe9c3c&vid=5f0c9a186d1ed171b068c07da84fef15a4fe9c3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 136.0 deg-C