Imprimer
Sodium acétate 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
14440.3000 14440.5020
KRAF14440.3000EA 66.7 EUR
KRAF14440.3000 KRAF14440.5020
Sodium acétate 4 mol/l (4 N) en solution aqueuse
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8