Imprimer
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorophenoxy acetic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)acetic acid
T1063-25G T1063-5G
TCIAT1063-25GEA 403 EUR
TCIAT1063-25G TCIAT1063-5G
2,4,6-T (2,4,6-Trichlorophenoxy acetic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-T (2,4,6-trichlorophenoxy acetic acid)
Formule: C₈H₅Cl₃O₃
MW: 255.4825 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053498
Numéro CAS: 575-89-3
EINECS: 209-394-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ddb0d8c580543ca58e35fba9f83676fd024e70&vid=b0ddb0d8c580543ca58e35fba9f83676fd024e70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %