(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09
A12669.18
A12669.09EA
55.6
EUR
A12669.09
A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7484-37-9
Molecular Formula: C27H26BrP
Formula Weight: 461.39
Odour: Odourless
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 4173336
MDL No.: MFCD00051886
Formule:
C₂₇H₂₆BrP Point de fusion: 208…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051886 Numéro CAS: 7484-37-9 EINECS: 231-289-3 |