Imprimer
Heptyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Heptyl carbonochloridate
C0722-25ML C0722-5ML
TCIAC0722-25MLEA 171 EUR
TCIAC0722-25ML TCIAC0722-5ML
Heptyl chloroformate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Heptyl chloroformate
Formule: C₈H₁₅ClO₂
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD00059484
Numéro CAS: 33758-34-8
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8890004e4dbc9b5afdb7eb9286173bd0b04c0e25&vid=8890004e4dbc9b5afdb7eb9286173bd0b04c0e25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %