Imprimer
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
Fournisseur: Cayman Chemical
10005851-10 10005851-5 10005851-50 10005851-25
CAYM10005851-10EA 51.6 EUR
CAYM10005851-10 CAYM10005851-5 CAYM10005851-50 CAYM10005851-25
DepNA (Decanoyl p-nitroaniline)
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00033992
Numéro CAS: 72298-63-6