Imprimer
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12280.03 A12280.06
A12280.03EA 24.4 EUR
A12280.03 A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 315-31-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00042504
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042504
Numéro CAS: 315-31-1