Imprimer
N-Allylaniline 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 218…220 °C
Densité: 0.982
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008638
Numéro CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9