Imprimer
4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1609-1ML B1609-5ML
TCIAB1609-1MLEA 60.5 EUR
TCIAB1609-1ML TCIAB1609-5ML
4'-tert-Butylpropiophenone ≥95.0% (par GC)
4'-tert-Butylpropiophenone
Formule: C₁₃H₁₈O
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00100434
Numéro CAS: 71209-71-7
EINECS: 275-265-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=487a52e59ae2985b7bb31819f339b7cd936ce801&vid=487a52e59ae2985b7bb31819f339b7cd936ce801&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %