Imprimer
2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-([1,1-Biphenyl]-4-yl)-2-chloroethanone
C0252-25G C0252-5G
TCIAC0252-25GEA 184 EUR
TCIAC0252-25G TCIAC0252-5G
2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4'-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD00058937
Numéro CAS: 635-84-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb46687f847863cb75dbdf4f55d283e93b4f7faa&vid=eb46687f847863cb75dbdf4f55d283e93b4f7faa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency