Imprimer
Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L16565.09 L16565.18
L16565.09EA 22.1 EUR
L16565.09 L16565.18
Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Dichloromethyloctylsilane
Purity: 98% CAS No.: 14799-93-0 Molecular Formula: C9H20Cl2Si Formula Weight: 227.25 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4435 Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1740697 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00042606
Formule: C₉H₂₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 224…226 °C
Densité: 0.794
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042606
Numéro CAS: 14799-93-0
EINECS: 238-863-2
ONU: 2987
ADR: 8,II