2,3,3-Trimethylindolenine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
140160250
140161000
140162500
ACRO140160250EA
68.2
EUR
ACRO140160250
ACRO140161000
ACRO140162500
2,3,3-Trimethylindolenine 98%
2,3,3-Trimethylindolenine
Formule:
C₁₁H₁₃N Point d'ébullition: 228…229 °C (744 mmHg) Densité: 0,99 g/cm³ Point d'éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005724 Numéro CAS: 1640-39-7 EINECS: 216-685-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |