4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
RF04123DA
RF04123EA
MAYBRF04123DAEA
0
EUR
MAYBRF04123DA
MAYBRF04123EA
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formule:
C₇H₃F₃N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00153107 Numéro CAS: 13600-43-6 |