Imprimer
6-Aminonicotinamide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0986-1G A0986-5G
TCIAA0986-1GEA 78.1 EUR
TCIAA0986-1G TCIAA0986-5G
6-Aminonicotinamide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
6-Aminonicotinamide
Formule: C₆H₇N₃O
Numéro MDL: MFCD00006327
Numéro CAS: 329-89-5
EINECS: 206-349-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d189ca17c25ef3c3c90e661fdfa572fbe0cdbe6&vid=7d189ca17c25ef3c3c90e661fdfa572fbe0cdbe6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency