Imprimer
6-Aminonicotinamide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L06692.03 L06692.06
L06692.03EA 68.9 EUR
L06692.03 L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99% CAS No.: 329-89-5 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 246-248° Beilstein Reference: 116042
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 246…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006327
Numéro CAS: 329-89-5
EINECS: 206-349-7