Imprimer
Diphenyl phosphate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
225690050 225690250
ACRO225690050EA 60.8 EUR
ACRO225690050 ACRO225690250
Diphenyl phosphate 99%
Diphenyl phosphate
Formule: C₁₂H₁₁O₄P
Point de fusion: 63…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003033
Numéro CAS: 838-85-7
EINECS: 212-657-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %