Imprimer
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
H50685.03 H50685.06
H50685.03EA 25.9 EUR
H50685.03 H50685.06
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone 98
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 36436-65-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00002306
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.21 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002306
Numéro CAS: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0