Imprimer
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13841.06 A13841.14
A13841.06EA 51.6 EUR
A13841.06 A13841.14
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal 96%
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 96% CAS No.: 61190-10-1 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 223.32 Refractive Index: 1.4890 Boiling Point: 115-117°/1mm MDL No.: MFCD00051599
Formule: C₁₃H₂₁NO₂
Point d'ébullition: 115…117 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051599
Numéro CAS: 61190-10-1