Imprimer
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminotoluene-3-sulphonic acid
B24560.18 B24560.30
B24560.18EA 35.3 EUR
B24560.18 B24560.30
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Purity: 99% CAS No.: 88-44-8 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Beilstein Reference: 2211509 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007908
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007908
Numéro CAS: 88-44-8
EINECS: 201-831-3
ONU: 3261
ADR: 8 III