2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2-Hydroxy-1-(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)-2-methylpropan-1-one
H1361-25G
H1361-5G
H1361-100G
TCIAH1361-25GEA
62.7
EUR
TCIAH1361-25G
TCIAH1361-5G
TCIAH1361-100G
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone ≥98.0% (par HPLC)
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
Formule:
C₁₂H₁₆O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00085267 Numéro CAS: 106797-53-9 EINECS: 402-670-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |